ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Dibenzo[a,h]anthracène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Étalon de référence Organique, Dibenzo[a,h]anthracène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERL20700000AL
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, Dibenzo[a,h]anthracène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERL20700000AL
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    53-70-3
  • Désignation:
    Dibenzo[a,h]anthracène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
  • Formula:
    C₂₂H₁₄
  • Désignation:
    Dibenz[a,h]anthracene