3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
N° de catalogue CAYM13320-500
Fournisseur: Cayman Chemical
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg
- Seq:2725
Spécifications
À propos de cet article
:
:174.2 g/mol
EINECS:201-891-0
Numéro CAS:89-25-8
Formule:C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL:MFCD00003138