Plomb (II) nitrate 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Catalog # 307227.0500
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:331.21 g/mol
EINECS:233-245-9
UN:3082
ADR:9,III
:GHS08
:GHS09
CAS Number:10099-74-8
Formula:Pb(NO₃)₂
MDL Number:MFCD00011153