Crown stopwatch, Robust 100
Chronomètre analogique, 1/5 seconde 30 minutes, 135 g, 55 mm
  HANH115.0104-0S
 :   HANHART
Crown stopwatch, Robust 100
  HANH115.0104-0S
 :  HANHART
Crown stopwatch, Robust 100
Crown stopwatch, Robust 100
Chronomètre analogique, 1/5 seconde 30 minutes, 135 g, 55 mm
608,00 €
1 * 1 ST
Precision stopwatch with mineral glass and metal crown.
  • Crown stopper with pin lever and 7 jewels
  • Glass parts are resistant to scratching and acid
  • Metal crown is extremely resistant to solvents and thinners
  • Especially suitable for use in the chemical industry, paint workshops, or photographic laboratories
Stopwatch was tested in a 30 degree, crown up position.
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Ø:
    55 mm
  • Désignation:
    Chronomètre analogique, 1/5 seconde 30 minutes, 135 g