Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Chronomètre numérique, spectron, 1/100 s ou 1/100 min, gris, 82×28×61 mm
N° de catalogue 609-0193
Fournisseur:   HANHART
Digital stopwatch, multi-function, Spectron
N° de catalogue 609-0193
Fournisseur:  HANHART
Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Chronomètre numérique, spectron, 1/100 s ou 1/100 min, gris, 82×28×61 mm
Prix
327,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Industrial stopwatch with two-button operation.
  • Display range: 9999,99 minutes (top line), 99999,99 minutes (bottom line)
  • Selectable: 1/100 minutes or 1/100 seconds
  • Functions at 1/100 minutes: Start/Stop/Reset; Split/Lap/Addition (Split and Lap can be read at the same time); Time of day, date; 65 memories
  • Functions if switched to 1/100 seconds: Start/Stop/Reset; Addition/Split/Lap/Short Lap (Split time can be set in advance of the actual time; Countdown (Countdown and stopwatch can be used at the same time); Time of day, date; 65 memories
Weight: 85 g
Livraison: Supplied with protective pouch and cord.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Chronomètre numérique, spectron, 1/100 s ou 1/100 min
  • l×p×h:
    82×28×61 mm