Pipettes graduées, avec extrémités ouvertes, à usage unique
N° de catalogue LPIT160118
Fournisseur: LP ITALIANA
Spécifications
- Code couleur:jaune
- Emballage:Bags of 10
- Stérile:+
- Capacité:1 ml
- Seq:01
- Division:0,01 ml
- Cdt:1.000
Spécifications
À propos de cet article
Disposable graduated plastic pipettes with open end.
- Sterile (Ionising Radiation)