Acide trichloroacétique (cristallisable) 500 g/l en solution aqueuse, VOLUSOL®
6130.2500
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
:
:163.39 g/mol
:196 °C (1013 hPa)
:54…56 °C
:≤1.07 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:200-927-2
:2564
:8,II
:GHS05
:GHS07
:GHS09
:76-03-9
:Cl₃CCOOH
:MFCD00004177