Modèle de cellule animale
Modèle de cellule animale
Modèle de cellule animale, 800 g, 210×110×310 mm
N° de catalogue 761-0465
Marketsource
Fournisseur:   3B Scientific
Modèle de cellule animale
N° de catalogue 761-0465
Fournisseur:  3B Scientific
Marketsource
Modèle de cellule animale
Modèle de cellule animale
Modèle de cellule animale, 800 g, 210×110×310 mm
Prix
301,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le modèle de cellule animale à deux éléments indique la forme et la structure d'une cellule animale type observée au microscope électronique.
Pour une meilleure illustration, tous les organites importants sont indiqués en relief et en couleurs, comme:
Noyau, mitochondrie, réticulum endoplasmique lisse, réticulum endoplasmique rugueux, membrane basale, fibres de collagène, appareil de Golgi, microvillosités, lysosome.
Spécifications
  • Poids:
    800 g
  • Désignation:
    Modèle de cellule animale
  • l×p×h:
    210×110×310 mm