Containers with pressure cap
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
À propos de cet article
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904