Disque de scellage
Disque de scellage
Disques de scellage, 8 mm
N° de catalogue 555-2927
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Disque de scellage
N° de catalogue 555-2927
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Disque de scellage
Disque de scellage
Disques de scellage, 8 mm
Prix
4,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These sealing discs are made from white PTFE.
Spécifications
  • Ø:
    8 mm
  • Désignation:
    Disques de scellage