ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) substrat, en poudre pour ELISA
Catalog # SOUT0202-01
Supplier: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:548.68 g/mol
EINECS:250-396-6
:GHS07
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:30931-67-0
Formula:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MDL Number:MFCD00010404