ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Catalog # SERA14364.01
Supplier: Serva
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
:548.68 g/mol
EINECS:250-396-6
:GHS07
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:30931-67-0
Formula:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MDL Number:MFCD00010404