ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), Sigma-Aldrich®
Catalogus # 194434-100
Leverancier: Merck Millipore (Oncogene)
CAS-nummer:
Specificaties
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specificaties
Over dit artikel
:
:548.68 g/mol
EINECS:250-396-6
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Réfrigérateur
CAS-nummer:30931-67-0
Formule:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MDL-nummer:MFCD00010404