Mitomycine C
Flacon verre pour solides, 2 mg
N° de catalogue ROTH4150.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Mitomycin, Ametycin
- Numéro CAS:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Numéro MDL:MFCD00078109
- Poids moléculaire:334.33 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-008-6
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:2 mg