Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Mitomycine C
Mitomycine C
Mitomycine C
Mitomycine C
A2190.0002
:
PanReac AppliChem
:
Mitomycine C
A2190.0002
:
PanReac AppliChem
:
Type de conditionnement:
Flacon verre pour solides
Cdt:
2 mg
Seq:
2145
:
:
334.33 g/mol
:
Réfrigérateur
:
200-008-6
:
2811
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
50-07-7
:
C₁₅H₁₈N₄O₅
:
MFCD00078109