Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
SERA14980.02
: Serva
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 mg
- N ° CAS.:58970-76-6
- Conditions de stockage:Freezer
- MDL No.:MFCD00083262
- Synonyme de protéine:Ubenimex|Bestatin-S-R-S-N-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl-L-leucine|N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
- Nom de la protéine/du peptide:Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molecular weight:308,4 kDa
- Molecular formula:C₁₆H₂₄N₂O₄