Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 10 mg
N° de catalogue MOLE14581189-10MG
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 mg
- Cat. No.:MOLE14581189-10MG
- N ° CAS.:26305-03-3
- Conditions de stockage:Refrigerator
- Molecular formula:C₃₄H₆₃N₅O₉
- MDL No.:MFCD00060740
- Nom de la protéine/du peptide:Pepstatin A



