Pepstatin A
Pepstatin A
Pepstatin A
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • BMOL17640-1
  • BMOL17640-2
  • Nom de la protéine/du peptide:
  • Pepstatin A
  • Pepstatin A
  • N ° CAS.:
  • 26305-03-3
  • 26305-03-3
  • MDL No.:
  • MFCD00060740
  • MFCD00060740
  • Molecular formula:
  • C₃₄H₆₃N₅O₉
  • C₃₄H₆₃N₅O₉
  • Conditions de stockage:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    25 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    BMOL17640-1
    Nom de la protéine/du peptide
    Pepstatin A
    N ° CAS.
    26305-03-3
    MDL No.
    MFCD00060740
    Molecular formula
    C₃₄H₆₃N₅O₉
    Conditions de stockage
    Refrigerator
  • Flacon verre pour solides
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    BMOL17640-2
    Nom de la protéine/du peptide
    Pepstatin A
    N ° CAS.
    26305-03-3
    MDL No.
    MFCD00060740
    Molecular formula
    C₃₄H₆₃N₅O₉
    Conditions de stockage
    Refrigerator