0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Amphotericine B
Amphotericine B
Amphotericine B
Amphotericine B
PROOICRS0210
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Amphotericine B
PROOICRS0210
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
400 mg
Seq:
2665
:
:
924.08 g/mol
:
215-742-2
:
GHS07
:
Congélateur
:
1397-89-3
:
C₄₇H₇₃NO₁₇
:
MFCD00877763