Amphotericine B
Catalog # EHERC10243050
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,1 g
- Seq:3020
Specifications
About this item
:
:924.08 g/mol
EINECS:215-742-2
:GHS07
Storage Temperature:Congélateur
CAS Number:1397-89-3
Formula:C₄₇H₇₃NO₁₇
MDL Number:MFCD00877763