0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Hexaméthylphosphoramide-D18
Hexaméthylphosphoramide-D18 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Hexaméthylphosphoramide-D18 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Hexaméthylphosphoramide-D18 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
8.15042.0005
:
Merck
:
Hexaméthylphosphoramide-D18 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
8.15042.0005
:
Merck
:
Type de conditionnement:
Glass bottle
Cdt:
5 mL
Seq:
2210
:
:
257-063-4
:
51219-90-0
:
C₆D₁₈N₃OP