ContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Irritant
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
N° de catalogue MOLE43797916-25G
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Irritant
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
N° de catalogue MOLE43797916-25G
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :760.56 g/mol
EINECS:228-319-2
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:6226-79-5
Formule:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Numéro MDL:MFCD00003892