3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Catalog # A2935.0500
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:760.56 g/mol
EINECS:228-319-2
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:6226-79-5
Formula:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MDL Number:MFCD00003892