3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, grade dédié à la protéomique
K793-500ML
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
- Abs.@ Lambda Max (1:50, Eau):0.9 - 1.4
- Lambda Max (1:50, Eau):517 nm - 523 nm
:
:760.56 g/mol
:228-319-2
:GHS07
:Température ambiante
:6226-79-5
:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
:MFCD00003892