ContactUsLinkComponent
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Catalog # MOLE20169275-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Catalog # MOLE20169275-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :468.37 g/mol
EINECS:224-085-0
CAS Number:4197-07-3
Formula:C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MDL Number:MFCD00003955