N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
N° de catalogue SERA30005.02
Fournisseur: Serva
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
EINECS:237-789-8
Numéro CAS:13989-98-5
Formule:C₁₇H₁₄NO₅P