Synperonic® F68
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Kolliphor® P 188, Synperonic® F68, Lutrol® F68, Pluronic® F-68
- Numéro CAS:9003-11-6
- Formule:HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
- Numéro MDL:MFCD00082049
- Poids moléculaire:8400
- Température de stockage:Température ambiante
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Kolliphor® P 188, Synperonic® F68, Lutrol® F68, Pluronic® F-68
- Numéro CAS:9003-11-6
- Formule:HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
- Numéro MDL:MFCD00082049
- Poids moléculaire:8400
- Température de stockage:Température ambiante