Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
DEAE-Dextran

DEAE-Dextran

Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE67423750-25G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
DEAE-Dextran
N° de catalogue MOLE67423750-25G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  9015-73-0
DEAE-Dextran

Glass bottle for solids, 25 g

Numéro CAS:  9015-73-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Diethylaminoethyl dextran
  • Numéro CAS:9015-73-0
  • Numéro MDL:MFCD00081561
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g

Spécifications