ContactUsLinkComponent
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Catalogus # ROTH0301.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Catalogus # ROTH0301.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :808.86 g/mol
Merck index:13,03970
Smelten Pt:290 °C
EINECS:219-091-5
 :GHS08
Temperatuur bij opslag:Température ambiante
CAS-nummer:2353-45-9
Formule:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MDL-nummer:MFCD00013053