Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Catalogus # ROTH0301.1
Leverancier: Roth Carl
CAS-nummer:
Specificaties
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specificaties
Over dit artikel
:
:808.86 g/mol
Merck index:13,03970
Smelten Pt:290 °C
EINECS:219-091-5
:GHS08
Temperatuur bij opslag:Température ambiante
CAS-nummer:2353-45-9
Formule:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MDL-nummer:MFCD00013053