Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300170
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) standard for AAS and ICP
- Élement:Thallium
- Symbole:Tl