ContactUsLinkComponent
Silicium 1,000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Silicium 1,000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300150
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Silicium 1,000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300150
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Silicium 1,000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
  • Élement:
    Silicium
  • Symbole:
    Si