ContactUsLinkComponent
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)PO₄H₂) standard for AAS and ICP
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)PO₄H₂) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300139
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)PO₄H₂) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300139
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)PO₄H₂) standard for AAS and ICP
  • Info cdt:
    1× 500 ml
  • Élement:
    Phosphore
  • Symbole:
    P