ContactUsLinkComponent
Calcium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (from CaCO3) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300108
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Calcium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (from CaCO3) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300108
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Élement:
    Calcium
  • Symbole:
    Ca