Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂WO₄) standard for AAS and ICP
N° de catalogue PERCN9300163
Fournisseur: PerkinElmer
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Cdt:1
- Désignation:Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂WO₄) standard for AAS and ICP
- Élement:Tungstène
- Symbole:W