ContactUsLinkComponent
Solution étalon de sodium, 1.000 mg/L de Na dans de l'acide nitrique dilué (de Na₂CO₃) étalon pour AAS et ICP
Solution étalon de sodium, 1.000 mg/L de Na dans de l'acide nitrique dilué (de Na₂CO₃) étalon pour AAS et ICP
N° de catalogue PERCN9300152
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Solution étalon de sodium, 1.000 mg/L de Na dans de l'acide nitrique dilué (de Na₂CO₃) étalon pour AAS et ICP
N° de catalogue PERCN9300152
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Sodium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Na₂CO₃) standard for AAS and ICP
  • Élement:
    Sodium
  • Symbole:
    Na