Lithium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) standard for AAS and ICP
N° de catalogue PERCN9300129
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Lithium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) standard for AAS and ICP
- Élement:Lithium
- Symbole:Li