ContactUsLinkComponent
Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans dil. l'acide nitrique (de CoCO₃) standard for AAS and ICP
Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans dil. l'acide nitrique (de CoCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans dil. l'acide nitrique (de CoCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300113
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Élement:
    Cobalt
  • Symbole:
    Co