Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue ROTH2999.1
Corrosif
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Benzalkonium chlorure
N° de catalogue ROTH2999.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  63449-41-2
Benzalkonium chlorure
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  63449-41-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
  • Numéro CAS:63449-41-2
  • Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • Numéro MDL:MFCD00145757
  • Point de fusion:29…34 °C
  • Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:264-151-6
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g