Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
Fournisseur:   Sampling Systems
Flacons à prélèvement
Fournisseur:  Sampling Systems
Certificats
Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
9 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Stainless dippers are ideal for taking surface samples from liquids and suspensions. The sampler has a 316 L stainless steel cup welded to a long reach handle. The handles are made from strong solid stainless steel bar.
  • Range of cup sizes from 100 to 500 ml
  • Lengths from 600 to 1500 mm
  • 316 L stainless steel
  • Polished finish
To take a sample you simply insert the dipper into the liquid to take a surface sample. They are ideal for obtaining samples from a wide range of environments including use in pharmaceutical, chemical and food industries.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Longueur
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    600 mm
    100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ST
       140,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    600 mm
    250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 144,00 €
    144,00 €
    1 * 1 ST
       144,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    600 mm
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 166,00 €
    166,00 €
    1 * 1 ST
       166,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1000 mm
    100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 169,00 €
    169,00 €
    1 * 1 ST
       169,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1000 mm
    250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 194,00 €
    194,00 €
    1 * 1 ST
       194,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1000 mm
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 240,00 €
    240,00 €
    1 * 1 ST
       240,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1500 mm
    100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 229,00 €
    229,00 €
    1 * 1 ST
       229,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1500 mm
    250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 224,00 €
    224,00 €
    1 * 1 ST
       224,00 €
  • Sample dipper
    Acier inoxydable 316
    1500 mm
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 289,00 €
    289,00 €
    1 * 1 ST
       289,00 €