Barrel valve
Baril en métal avec filetage métallique BSP TriSure 2"
N° de catalogue BURK0536-0010
Fournisseur:   BURKLE
Barrel valve
N° de catalogue BURK0536-0010
Fournisseur:  BURKLE
Barrel valve
Barrel valve
Baril en métal avec filetage métallique BSP TriSure 2"
Prix
199,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The barrel valve for opening the barrel closure as well as emptying and reclosing it even with lying, full barrels without having to move them. Also used for highly viscous liquids.
Spécifications
  • Pour:
    Baril en métal avec filetage métallique BSP TriSure 2"