General-purpose thermometer
General-purpose thermometer
Thermomètres à échelle interne, −10...+110 °C, 1,0 °C, 260 mm, Red, Total, 8,0 - 10,0 mm
N° de catalogue ALLA52100RC110-QP
Fournisseur:   Alla France
General-purpose thermometer
N° de catalogue ALLA52100RC110-QP
Fournisseur:  Alla France
General-purpose thermometer
General-purpose thermometer
Thermomètres à échelle interne, −10...+110 °C, 1,0 °C, 260 mm, Red, Total, 8,0 - 10,0 mm
Prix
38,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Spécifications
  • Ø:
    8,0 - 10,0 mm
  • Profondeur d'immersion:
    Total
  • Désignation:
    Thermomètres à échelle interne
  • Longueur:
    260 mm
  • Division:
    1,0 °C
  • Remplissage:
    Red
  • Plage de mesure:
    −10...+110 °C