Accessoires
Accessoires
Papier thermique, 112 mm × 25 m, Use with serial printers for eletrochemical meters
N° de catalogue CONSAM112
Fournisseur:   CONSORT
Accessoires
N° de catalogue CONSAM112
Fournisseur:  CONSORT
Accessoires
Accessoires
Papier thermique, 112 mm × 25 m, Use with serial printers for eletrochemical meters
Prix
19,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Papier thermique, 112 mm × 25 m
  • Pour:
    Use with serial printers for eletrochemical meters