ContactUsLinkComponent
Imprimantes série pour appareils de mesure électrochimiques
  CONSAP414
 :  CONSORT
undefined
Imprimantes série pour appareils de mesure électrochimiques
  CONSAP414
 :  CONSORT
  • Désignation:
    Imprimante série, matrice de points thermiques 9×320 points
  • Cdt:
    1
This thermal printer can deliver both serial and parallel input when using RS232 and Centronix connectors respectively. Direct connection is available to connect all meters with digital output.
  • Prints 40 columns in normal and 80 columns in condensed condition
  • Roll length: ±28 m
 : Supplied with manual, roll of thermal paper, mains adaptor (230 VAC) and RS232 cable.