Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
Fournisseur:   Alla France
Hydrometers, Brix
Fournisseur:  Alla France
Certificats
Hydrometers, Brix
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Plage de mesure
    Division
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 0 - 30 °Bx
    0,5 °Bx
    300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 36,90 €
    36,90 €
    1 * 1 ST
       36,90 €
  • 30 - 60 °Bx
    0,1 °Bx
    300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 38,50 €
    38,50 €
    1 * 1 ST
       38,50 €
  • 60 - 90 °Bx
    0,1 °Bx
    300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 55,80 €
    55,80 €
    1 * 1 ST
       55,80 €