ContactUsLinkComponent
Agent de neutralisation, Helimatic® Neutralizer C
  BRAU18732
 :  B. Braun
undefined
Agent de neutralisation, Helimatic® Neutralizer C
  BRAU18732
 :  B. Braun
  • Capacité:
    5 l
  • Désignation:
    Helimatic® Neutralizer C (à base d'acide citrique)
  • Cdt:
    5 kg
Helimatic® Neutralizer C est un neutralisant liquide contenant de l'acide citrique, utilisé pour la neutralisation des résidus alcalins pendant le traitement en machine des instruments. Il présente une faible concentration d'utilisation comprise entre 0,05% et 0,3%.
  • Retraitement automatique des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables
  • Sans phosphates ni surfactants
  • À base d'acide citrique (qualité pharmaceutique)