Uridine
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A0666.0025
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- Numéro CAS:58-96-8
- Formule:C₉H₁₂N₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00006526
- Poids moléculaire:244.20 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-407-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Cat. No.:A0666.0025