AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
N° de catalogue PIER78431
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:239.69 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
UN:3261
ADR:8,II
:GHS07
Numéro CAS:30827-99-7
Formule:C₈H₁₁ClFNO₂S
Numéro MDL:MFCD00132962