Veste de pluie ignifuge, Hasnon 3085
Fournisseur: SIOEN
Certificats
À propos de cet article
Veste multifonction avec coutures bordées, en Siopor® FR AST constitué d'un tissu 100% polyester avec revêtement 100% PU FR + AST. Doublure fixe ignifuge en coton. Tissu hydrofuge à l'extérieur et revêtement anti-humidité à l'intérieur. Possibilité d'attacher différentes doublures ou molletons via une fermeture à glissière.
- Très respirante, confortable, souple et résistante aux déchirures
- Col droit avec capuche repliable
- Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
- Deux poches poitrine intérieures avec fermeture à glissière, deux poches plaquées, poche pour le téléphone mobile, poche Napoléon, deux boucles pour badges
- Manches intégrées arrondies, resserrage par fermeture auto-agrippante
- Taille élastiquée dans le dos + cordon de serrage au niveau de l'ourlet
Poids : 250 g/m²
Certifications: EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A/B2/C1), EN 14116, EN 1149-5, EN 343 (3-3)
Spécifications
- Catalog No:
- 113-7087
- 113-7086
- 113-7089
- 113-7090
- 113-7091
- 113-7088
- Modèle:
- 3085 Hasnon Siopor
- 3085 Hasnon Siopor
- 3085 Hasnon Siopor
- 3085 Hasnon Siopor
- 3085 Hasnon Siopor
- 3085 Hasnon Siopor
- Applications des tenues:
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Zone à risque:
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Pluie (imperméable), Ignifuge
- Genre:
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
- Poids:
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²