Sweatshirt avec fermeture à glissière, A-Code® Basecamp
Sweatshirt 80% coton et 20% polyester. Réversible.
- Fermeture à glissière courte
- Couleurs contrastées sur l'intérieur du col et sur les côtés
- Grande poche à l'avant
- Bandes élastiques aux poignets et à la taille
Poids : 320 g/m²
- Catalog No:
- KWIN100209586XL
- 113-2550
- 113-2548
- 113-2544
- 113-2543
- 113-2541
- 113-2535
- KWIN1002095862XL
- KWIN1002095863XL
- KWIN100209586L
- KWIN100209586M
- KWIN100209586S
- 113-2539
- 113-2540
- 113-2537
- 113-2538
- 113-2542
- 113-2553
- 113-2554
- 113-2546
- 113-2551
- 113-2547
- 113-2552
- 113-2536
- 113-2549
- 113-2555
- 113-2545
- KWIN100209586XS
- Modèle:
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Basecamp
- Applications des tenues:
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Zone à risque:
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Froid
- Genre:
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- 80% cotton, 20% polyester
- Poids:
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
Frequently Bought Together