ContactUsLinkComponent
Longe élastique avec absorbeur de chocs, Barracuda™
  111-1395
undefined
Longe élastique avec absorbeur de chocs, Barracuda™
  111-1395
  • Ø:
    45 mm
  • Longueur:
    1,75 m
  • Type de connecteur:
    Zinc plated steel karabiner, 17 mm opening
    Stainless steel connector clip, 30 mm opening
  • Poids:
    1,22 kg
  • Incassable:
    > 1500
  • Cdt:
    1
This Manyard® with integrated shock absorber, anchorage clip for vertical scaffolding bars and screw-lock karabiner is the ideal fall protection device for scaffolding construction workers. As a practical fall protection system for vertical scaffolding bars, the Manyard® improves the level of safety for the user when constructing, dismantling and reconstructing scaffolding.
  • Clip d'ancrage innovant fabriqué en acier inoxydable qui garantit sécurité et stabilité, même pour grimper sur des barres d'échafaudage verticales
  • Double mécanisme agrippant le tube vertical pendant que vous tirez dessus
  • Point d'ancrage au-dessus des hanches pour une plus grande liberté de mouvement pendant le travail
  • Sangles en polyester recouvertes de polyamide
Suitable for scaffolding bars with a diameter between 48,3 and 50 mm.
 : EN 362